Läs mer
Paragon Scientific™ Viskositet Bath Media; Vitolja för användning 80 °C till 120 °C
Kapacitet (metrisk):
5 L
20 L
Förpackningsstorlek:
20 L
5 L
Beskrivning
- Paragon Scientific Bad Media
- Viskositet Bath Media; Vitolja för användning 80 °C till 120 °C
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Temperaturområde | 80 °C till 120 °C |