Läs mer
Paragon Scientific™ Viskositet Bath Media; Vitolja för användning 80 °C till 120 °C
Produktkod. p-7161804
Kapacitet (metrisk):
5 l
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
5 L
Produktkod. 16020172
Brand: Paragon Scientific™ BM25L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formulerad med högkvalitativa råvaror för att underlätta optimal synlighet, maximal värmestabilitet och effektivitet hos termostatiska bad. Låg viskositet hjälper till att avleda luftbubblor, vilket kan leda till detekteringsproblem i automatiska system och säkerställer att badets stabilitet och enhetlighet optimeras.
  • Paragon Scientific Bad Media
  • Viskositet Bath Media; Vitolja för användning 80 °C till 120 °C
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifications
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde 80 °C till 120 °C
compliance-icons
Product Identifier
  • Viscosity Bath Media, White Oil for use 80°C to 120°C
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: White mineral oil, petroleum