Läs mer
Viskositetsreferensstandard – cirka 100 cSt vid 40 °C och cirka 16,8 cSt vid 100 °C, VHG™
Beskrivning
Viskositetsreferensstandard – ungefär 100 cSt vid 40 °C och cirka 16,8 cSt vid 100 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Viscosity |
| Metoder | Viskometer |
| Analyt- eller komponentnamn | Viscosity |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Koncentration | 100 cSt |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Kolväten |
| Kvantitet | 100 ml |