Läs mer
Viskositetsstandard, 1,3 mm2/sek., Poulten Selfe™
Produktkod. 13111123
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 13111123
Brand: Poulten Selfe 2700V03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • PSL har visat att det möter ISO 17025 och har ackrediterats för att tillverka, kalibrera och certifiera viskositetsoljor av UKAS. Kinematiska viskositetsoljestandarder som specificeras av ISO 3104-3105, ASTM D445-D446, IP71, ASTM D2170, BS 188. Nominella viskositeter (mm 2 s -1 , cSt) - kinematisk. Nominella viskositeter (mPas, cP) - dynamisk.
  • Viskositetsoljestandarder PSL
    -viskositetsoljestandarder levereras med UKAS-kalibreringscertifikat som ger användaren officiell försäkran om kompetensen i det utförda kalibreringsarbetet. UKAS kalibreringscertifikat ger flera temperaturer som visas i tabellen nedan tillsammans med mätosäkerheter. PSL-viskositetsoljestandarder, som levereras i 500 ml behållare, är av Newtonsk karaktär och är lämpliga för användning med många typer av viskosimeter, inklusive i synnerhet glaskapillär- och rotationsviskometer samt flödeskoppar.
Specifikationer
Viskositet 1.3mm2/sec. at 20°C Kinematic Viscosity
Kvantitet 500 mL