Läs mer
Viskositetsstandard, 2400 mm2/sek., Poulten Selfe™
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- PSL har visat att det möter ISO 17025 och har ackrediterats för att tillverka, kalibrera och certifiera viskositetsoljor av UKAS. Kinematiska viskositetsoljestandarder som specificeras av ISO 3104-3105, ASTM D445-D446, IP71, ASTM D2170, BS 188. Nominella viskositeter (mm 2 s -1 , cSt) - kinematisk. Nominella viskositeter (mPas, cP) - dynamisk.
- Viskositetsoljestandarder PSL
-viskositetsoljestandarder levereras med UKAS-kalibreringscertifikat som ger användaren officiell försäkran om kompetensen i det utförda kalibreringsarbetet. UKAS kalibreringscertifikat ger flera temperaturer som visas i tabellen nedan tillsammans med mätosäkerheter. PSL-viskositetsoljestandarder, som levereras i 500 ml behållare, är av Newtonsk karaktär och är lämpliga för användning med många typer av viskosimeter, inklusive i synnerhet glaskapillär- och rotationsviskometer samt flödeskoppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositet | 2400mm2/sec. at 20°C Kinematic Viscosity |
| Kvantitet | 500 mL |