missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Viskositetsstandard, 4,6 mm2/sek., Poulten Selfe™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- PSL har visat att det möter ISO 17025 och har ackrediterats för att tillverka, kalibrera och certifiera viskositetsoljor av UKAS. Kinematiska viskositetsoljestandarder som specificeras av ISO 3104-3105, ASTM D445-D446, IP71, ASTM D2170, BS 188. Nominella viskositeter (mm 2 s -1 , cSt) - kinematisk. Nominella viskositeter (mPas, cP) - dynamisk.
- Viskositetsoljestandarder PSL
-viskositetsoljestandarder levereras med UKAS-kalibreringscertifikat som ger användaren officiell försäkran om kompetensen i det utförda kalibreringsarbetet. UKAS kalibreringscertifikat ger flera temperaturer som visas i tabellen nedan tillsammans med mätosäkerheter. PSL-viskositetsoljestandarder, som levereras i 500 ml behållare, är av Newtonsk karaktär och är lämpliga för användning med många typer av viskosimeter, inklusive i synnerhet glaskapillär- och rotationsviskometer samt flödeskoppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositet | 4.6mm2/sec. at 20°C Kinematic Viscosity |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Viscosity Reference Standard
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrocarbons C11-14
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering