Läs mer
Viscosity Standard: 50 cSt at 40°C, and 7.3 cSt at 100°C, VHG™
Kvantitet:
500 mL
Beskrivning
Viscosity Standard: 50 cSt at 40°C, and 7.3 cSt at 100°C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Viscosity |
| Metoder | Viscometer |
| Analyt- eller komponentnamn | Viscosity |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Koncentration | 50 cSt |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrocarbons |
| Kvantitet | 500 mL |