Läs mer
Viskositetsstandard: 500 cSt vid 40 °C, och 52 cSt vid 100 °C, VHG™
Beskrivning
Viskositetsstandard: 500 cSt vid 40 °C och 52 cSt vid 100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Viscosity |
| Metoder | Viscometer |
| Analyt- eller komponentnamn | Viscosity |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Koncentration | 500 cSt |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrocarbons |
| Kvantitet | 500 ml |