Läs mer
Viskositetsstandard, Specpure™ , nominellt 100cSt vid 40° och 16,8cSt vid 100° , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407375
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407375 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15407375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047033.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Viscosity standard
Namnnotering Formellt 100 cSt vid 40 °C och 16,8 cSt vid 100 °C
CAS 8042-47-5
Fysisk form Vätska
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-nummer MFCD00084411
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.