Läs mer
Viskositetsstandard, Specpure™ , nominellt 30cSt vid 40° och 5,3cSt vid 100° , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416915
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416915 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15416915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045340.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Viscosity standard
Namnnotering Nominellt 30 cSt vid 40 °C och 5,3 cSt vid 100 °C
CAS 8042-47-5
Odör Luktfritt
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Fysisk form Vätska
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-nummer MFCD00084411
Färg Färglös
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Viscosity standard, Specpure
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.