Läs mer
Viskositetsstandard, Specpure™ , nominellt 50cSt @ 40 och 7,3cSt @ 100, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447365
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447365 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15447365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047013.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Viscosity standard
Namnnotering Formellt 50 cSt vid 40 och 7,3 cSt vid 100
CAS 8042-47-5
Odör Luktfritt
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Fysisk form Vätska
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-nummer MFCD00084411
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.