Läs mer
Viscosity standard, Specpure™, nominally 930cSt @ 40 and 82cSt @ 100
Produktkod. 15437425
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437425 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15437425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047158.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Viscosity standard
Namnnotering Nominally 930cSt at 40 and 82cSt at 100
CAS 8042-47-5
Fysisk form Liquid
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-nummer MFCD00084411
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molekylvikt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure