Läs mer
SI Analytics™ ViscoSystem™ AVS 470 viskometer
Produktkod. 11944749 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Produkttyp:
Viskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11944749 Viskosimeter Varje
1 options
Produktkod. 11944749 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285415712
Beräknad leverans: 10-12-2026
Modulärt viskometrisystem idealiskt för enkla och komplexa system från Schott
  • Precis, flexibelt kapillärviskometrisystem
  • Möjliggör sug- och tryckmätningar helt oberoende av en PC
  • Maximal självständighet och flexibilitet
  • Möjliggör installation av en mätstation som uppfyller dina krav, även under svåra förhållanden, t.ex. för att övervaka produktion eller kontrollera kvaliteten inom polymer- och mineraloljeindustrin
  • Alla typer av viskositetsberäkningar är redan integrerade i enheten
  • PS2-tangentbord för att mata in ytterligare data
  • En seriell skrivare kan användas för att enkelt dokumentera dina resultat
  • Valfri optisk eller TC-version av ViscoPump-modulen kan användas för att anpassa enheten när som helst
  • Använd dina befintliga tillbehör som termostater, stativ eller genomströmningskylare med 470:an AVS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Beskrivning Automatisk viskometer