Läs mer
KARTELL Viskös vätskepump
Produktkod. 10090971
Change view
Flödeshastighet:
6 gal./min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
10090971 6 gal./min. Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10090971 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 02004004
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Viskös vätskepump är en mångsidig pump som har en kapacitet på upp till 6 liter per minut.
  • Utmatningspump gjord av PP som drivs av ett unikt spakslag.
  • Leverans på cirka 10 ounces (ca 300 ml) per slag, med en kapacitet på 6 gallons per minut (ca 22 till 23 liter/min).
  • Klarar de mest trögflytande materialen (motsvarande SAE 90-olja).
  • Tapporientering på 360° möjliggör mångsidighet vid dispensering.
  • Komplett med skaft.
Specifikationer
Flödeshastighet 6 gal./min.
Typ Vätskepump