Läs mer
Sampling Systems™ Viskös provtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
650 ml
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Material:
PTFE
Polypropen
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för material med medium viskositet.
- Tillverkad av PP, 316L rostfritt stål eller PTFE
- Fungerar som en stor spruta
- Operatören drar upp handtaget för att suga in produkten i provtagaren
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viskös vätskeprovtagare |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 650 ml |
| För användning med (applikation) | Material med medium viskositet |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 2000 mm |