Läs mer
Sampling Systems™ Viskös provtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
650 ml
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Material:
PTFE
Polypropen
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för material med medium viskositet.
- Tillverkad av PP, 316L rostfritt stål eller PTFE
- Fungerar som en stor spruta
- Operatören drar upp handtaget för att suga in produkten i provtagaren
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Viskös vätskeprovtagare |
| Material | Rostfritt stål |
| Kapacitet (metrisk) | 160 ml |
| För användning med (applikation) | Material med medium viskositet |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion