Läs mer
Sampling Systems™ Viskös provtagare
Produktkod. 15859381 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
650 ml
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Material:
PTFE
Polypropen
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Material unitSize
15859381 450 ml 1500 mm Rostfritt stål Varje
12744608 300 ml 1000 mm Polypropen Varje
15182669 300 ml 1000 mm PTFE Varje
15829381 650 ml 2000 mm Polypropen Varje
15839381 160 ml 600 mm Polypropen Varje
15849381 160 ml 1000 mm Rostfritt stål Varje
15869381 160 ml 600 mm Rostfritt stål Varje
15879381 650 ml 2000 mm PTFE Varje
15889381 160 ml 600 mm PTFE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15859381 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 7000S1500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fungerar som en stor spruta genom att låta operatören dra upp handtaget för att suga in produkten i provtagaren. Sampling Systems™ Viskös Sampler är idealisk för provtagning av krämer, schampon, tvålar, honung och andra medelviskösa material.
  • Lämplig för material med medium viskositet.
  • Tillverkad av PP, 316L rostfritt stål eller PTFE
  • Fungerar som en stor spruta
  • Operatören drar upp handtaget för att suga in produkten i provtagaren
Specifikationer
Produkttyp Viskös vätskeprovtagare
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 450 ml
För användning med (applikation) Material med medium viskositet
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Längd (metrisk) 1500 mm