Läs mer
Sampling Systems™ Viskös provtagare
Produktkod. p-7138862 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
650 ml
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Material:
PTFE
Polypropen
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12744608
Brand: Sampling Systems™ 7000P1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fungerar som en stor spruta genom att låta operatören dra upp handtaget för att suga in produkten i provtagaren. Sampling Systems™ Viskös Sampler är idealisk för provtagning av krämer, schampon, tvålar, honung och andra medelviskösa material.
  • Lämplig för material med medium viskositet.
  • Tillverkad av PP, 316L rostfritt stål eller PTFE
  • Fungerar som en stor spruta
  • Operatören drar upp handtaget för att suga in produkten i provtagaren
Specifikationer
Produkttyp Viskös vätskeprovtagare
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 300 ml
För användning med (applikation) Material med medium viskositet
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Längd (metrisk) 1000 mm