Läs mer
Jenway™ Synlig spektrofotometer
Produktkod. 11490529
Change view
Typ:
Spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11490529 Spektrofotometer Varje
1 options
Produktkod. 11490529 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 8305405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47230.00 SEK
    40608.31 SEK / Paket med 1
    Save 6621.69 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Ger ett våglängdsområde på 320 till 1000 nm och inkluderar absorbans, %T och koncentrationslägen. Jenway™ Visibile Spectrophotometer är en högkvalitativ enhet till låg kostnad som levereras med nätkabel, förpackning med 100 engångskuvetter, 10 x 10 mm cellhållare, gränssnittskabel och PC-programvara på CD-ROM.
Högkvalitativa enheter till lågkostnad för spektrofotometriska tillämpningar i skolor och högskolor, såväl som i QC och testprocedurer för en mängd olika tjänster och branscher.
  • Våglängdsområde 320 till 1000nm
  • Absorbans, %T och koncentrationslägen
  • Multiparameterdisplay med våglängd och fotometriska avläsningar
  • Brett utbud av provtagningstillbehör
  • 3 års garanti
Specifikationer
Absorbansnoggrannhet ±1%T,± 0,01 Abs vid 1 000 Absorbans
Absorbansintervall -0,300 till 1,999A
Noggrannhet ±1 %
Certifikat och efterlevnad EN 61326, EN 61010
Koncentration –300 till 1999 ppm
Djup (metriskt) 272 mm
Visa Multiparameter
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd 8 nm
Typ Spektrofotometer
Spänning 230 V
Våglängdsområde 320 till 1000 nm
Elektriska krav 230 V/50 Hz, <50 W
För användning med (applikation) Skolor och högskolor, såväl som i QC och testprocedurer för en mängd olika tjänster och branscher
Höjd (metrisk) 160 mm
Buller <1%
Fotometrisk avläsning Ja
Energiförbrukning <50 W
Upplösning 1 nm
Stray Light <0.5%
Garanti 3 år
Wattal <50 W
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Vikt (metrisk) 6 kg
Bredd (metrisk) 365 mm
Frekvens 50 Hz