Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED-kontroller
Handla allt Schott Produkter
Typ:
VisiLED Standard Controller MC1100
Beskrivning
- Den kompakta MC1100 tillåter inställningar av olika belysningsparametrar inklusive ljusintensitet, segmentlägen och ändring av belysningsriktning medan MC1500 erbjuder detta för två ljushuvuden.
- Extra fin mjuk dimning.
- MC1500 erbjuder en extern trigger för att starta strobefunktionsfrekvenser mellan 15-5 KHz.
- MC1500 erbjuder valfri PC-kontroll via RS232 och fotkontakt.
- Avancerade inställningsalternativ för optimal kontrast.
- Ergonomi och ögonbindeldrift.
- MC1500 erbjuder kontroll av två kanaler.
- Spara upp till fyra komplexa belysningsscenarier med MC1500.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | VisiLED Standard Controller MC1100 |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA, EMC-klass B |
| Mått (L x B x H) | 90 x 152 x 25 mm |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| För användning med (utrustning) | VisiLED Ringlights eller Transmitted Light Stage |
| Inkluderar | DC In, 1 Lighthead-kontakt, ESD-kontakt |
| Typ av belysning | LED |