Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Diffusor för Ring Light S40-75
Handla allt Schott Produkter
För användning med (utrustning):
VisiLED Ringlight S40-75
Beskrivning
- Förhindrar LED-reflektioner.
- Med perfekt dis på mer än 99 % och hög transmission.
- Inkluderar anpassningsgänga M90 x 1.
- Använd endast med VisiLED Ring Light S40-75.
- Styrenheten måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Diffusor |
| För användning med (applikation) | Ett brett utbud av uppgifter från biovetenskap till industriella tillämpningar |
| För användning med (utrustning) | VisiLED Ringlight S40-75 |
| Storlek | M90 x 1 |