Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Polarisator Set Endast för Ring Light S40-75
Produktkod. 16677105 Handla allt Schott Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
VisiLED Ringlight S40-75
Produktkod. För användning med (utrustning)
16677105 VisiLED Ringlight S40-75
1 options
Produktkod. 16677105 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 400575
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
VisiLED Polarisator Set, med banbrytande polarisationsfilter, är speciellt designad för S40-75.
  • Polariseringssystem för VisiLED Brightfield Ring Light S40-75
  • Vändbar polarisator med anpassningsgänga och glidfilter som analysator
  • Polariserat ljus av ett polariserande och analyserande filter inom strålbanan kan användas mycket effektivt i stereomikroskopi för att kontrastera inre struktur av material eller för att identifiera metallpartiklar i andra
  • Ej för användning med andra ringljus
  • Används endast med VisiLED Ring Light S40-75
Specifikationer
Typ Polarisationsfilter
Beskrivning Polarisator M90 x 1 Analysator för 66 mm objektiv
För användning med (applikation) Ett brett utbud av uppgifter från biovetenskap till industriella tillämpningar
För användning med (utrustning) VisiLED Ringlight S40-75
Inkluderar Polarisatorfilter och analysator
Storlek M90 x 1