Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Polarisator Set Endast för VisiLED Ring Lights
Produktkod. 17892628 Handla allt Schott Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
VisiLED Ringlight S80-65N-2
Produktkod. För användning med (utrustning)
17892628 VisiLED Ringlight S80-65N-2
1 options
Produktkod. 17892628 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 400666
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VisiLED-polarisatorsatsen är speciellt utformad endast för användning med VisiLED-ljusfältsringen. På grund av dess banbrytande polarisationsfilter ger denna uppsättning en stor förbättring jämfört med andra polarisationsverktyg.
VisiLED-polariseringssystem designat specifikt för användning endast med VisiLED-ljusfältsringen (S80-65N-2).
  • Vändbar polarisator med anpassningsgänga och glidfilter som analysator
  • Polariserat ljus av ett polariserande och analyserande filter inom strålbanan kan användas effektivt i stereomikroskopi för att kontrastera inre struktur av materialet eller för att identifiera metallpartiklar
  • Ej för användning med någon annan ringljus
Specifikationer
Typ Filtrera
För användning med (applikation) Ett brett utbud av uppgifter från biovetenskap till industriella tillämpningar
För användning med (utrustning) VisiLED Ringlight S80-65N-2
Inkluderar Polarisatorfilter och analysator