Läs mer
Vision 125 modell dispenseringspistol
Produktkod. 13165940
Change view
Djup (metriskt):
152 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
13165940 152 mm Varje
1 options
Produktkod. 13165940 Leverantör Elga Veolia Leverantörsnummer PRDIDC0801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vision-serien av väggmonterade, engångsavjonisatorer producerar avjoniserat vatten genom att vrida på en kran. Användningen av färgbytesharts, som indikerar när den är slut, innebär att ingen strömförsörjning behövs för att driva dessa avjonisatorer. Avjoniserat vatten produceras med upp till 60L/h. För att hjälpa till med att dispensera det renade vattnet finns dessa engångsavjonisatorer också tillgängliga komplett med en flexibel dispenseringspistol.
Specifikationer
Djup (metriskt) 152 mm
Höjd (metrisk) 385 mm
Typ Utmatningspistol
Bredd (metrisk) 92 mm
Flödeshastighet 60 L/hr.