Läs mer
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Programvara för spektrofotometer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 Programvaran förbättrar kapaciteten hos våra fristående synliga och UV-synliga spektrofotometrar. Programvaran låter dig använda din spektrofotometer till sin fulla potential, visa och rapportera experimentella och analytiska resultat med lätthet.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc-programvaran är ett kraftfullt fristående programvarupaket som ger möjligheten att utföra många färgberäkningar för en mängd olika applikationer. Programvaran registrerar det erforderliga transmissions- eller reflektansspektrumet och utför automatiskt beräkningar med hjälp av de registrerade data.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ EnzLab-mjukvaran erbjuder fördefinierade metoder och operationsprocedurer för alla standardiserade enzymatiska testkit inklusive citronsyra, mjölksyra, D-glukos, D-fruktos, etanol, laktos och många fler. EnzLab automatiserar och underlättar enzymatiska bestämningar, säkerställer korrekta beräkningar och tillhandahåller lämpliga analytiska rapporter.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Wine Analysis-programvaran låter användare utföra en omfattande lista över fördefinierade fotometriska, kolorimetriska och enzymatiska analytiska procedurer som är vanliga vid vin- och juiceanalys. Denna PC-programvara har ett enkelt användargränssnitt, tillförlitlig dataregistrering och felfri utvärdering av resultat i omfattande rapporter.
VISIONlite Programvaruförbättringar inkluderar:
Avsöka:
- Toppval för att identifiera och märka våglängdstoppar eller dalar
- Överlagringsspektra för visuell jämförelse
- Importera, spara eller exportera data i inbyggt eller CSV-format för enkel arkivering och rapportering
- Automatisk skalning av data plus enkla zoomkontroller för detaljerad undersökning av spektra
Hastighet: För SPECTRONIC 200 och GENESYS 30, mät multicellkinetik i parallellt eller seriellt läge
- Automatisk beräkning av enzymaktivitet
- Automatisk datalagring plus importera eller exportera dina data i CSV-format
- Mät upp till 100 prover i en enda datamängd
Fast:
- Mät vid en eller flera våglängder
- Tillämpa faktorer och ekvationer på din data för att generera resultat direkt
- Alternativ för addition, subtraktion, förhållande och baslinjekorrigering
- Visa resultat med enheter från en meny eller definiera din egen anpassade enhet
- Kör standardbiotester med förprogrammerade protein- och DNA-metoder
- Spara eller skriv ut resultat som en rapport, eller exportera data i CSV-format för att använda i en mall
Antal : Fler standarder och alternativ för icke-linjär kurvanpassning ger större tillförlitlighet och noggrannhet än vad som kan uppnås under lokal kontroll på Thermo Scientific SPECTRONIC 200 och GENESYS 30 spektrofotometrar
- Välj mellan 11 förprogrammerade rapporteringsenheter eller definiera din egen
- Tillämpa utspädningsfaktorer i programvaran så att du kan hålla data för alla dina prover inom räckhåll utan att göra offline-beräkningar
- Automatisk datalagring för sinnesfrid
- Spara eller skriv ut dina resultat som en rapport, eller exportera data i CSV-format för att använda i din egen mall
Prestandaverifiering:
- Välj från utbudet av tillgängliga prestandaverifieringstester som är anpassade till ditt instruments ’specifikationer
- VISIONlite 5 kommer att uppmana dig att presentera rätt referensmaterial i ordning och sedan skriva ut en komplett rapport för din efterlevnadsfil
Tillbehörskontroll:
Oavsett om ditt experiment kräver automatisering för att förbättra provgenomströmningen eller termostatering för att bevara värdefulla biologiska prover, VISIONlite 5 ger full kontroll över de nödvändiga tillbehören.
VISIONlite ColocCalc programvara:
- Fullspektrum färgskalor och datarapportering: Registrera de erforderliga spektra i transmittans eller reflektans och beräkna färgvärden
- Applikationsspecifik färgserie: Pt-Co/APHA, vithet, EP-färg, vin, etc.
- Provtjocklekstransformation möjliggör korrigering för faktisk provtjocklek och frontytreflektionseffekter baserat på ett enda värde, materialets brytningsindex eller ett fullt ytreflektansspektrum
Matematiska beräkningar och anpassning
VISIONlite ColorCalc Software har förmågan att utföra konfigurerbara eller anpassade beräkningar och att lagra och presentera dina specialkonfigurerade metoder på beräkningsmenyn.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | VISIONlite 5 Programvara |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific SPECTRONIC 200, GENESYS 30 och Evolution 201, 220, 260 Bio Spektrofotometrar |
| Inkluderar | DVD med mjukvaruinstallationsprogram och användarmanual (på engelska och tyska). Visningsspråk: Engelska, tyska, spanska, portugisiska, franska, italienska, ryska och koreanska. |
| Nödvändiga tillbehör | 085-820200 - Standard USB kabel för Thermo Scientific SPECTRONIC 200 och GENESYS 30 spektrofotometrar |