Läs mer
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Programvara för spektrofotometer
Produktkod. 15638135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Programvarulicens för 6 användare
VISIONlite 5 Programvara
VISIONlite 5 Programvara + kabel
VISIONlite ColorCalc programvara
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15638135
Brand: Thermo Scientific™ 699129900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 Programvaran förbättrar kapaciteten hos våra fristående synliga och UV-synliga spektrofotometrar. Programvaran låter dig använda din spektrofotometer till sin fulla potential, visa och rapportera experimentella och analytiska resultat med lätthet.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 Programvaran förbättrar kapaciteten hos våra fristående synliga och UV-synliga spektrofotometrar. Programvaran låter dig använda din spektrofotometer till sin fulla potential, visa och rapportera experimentella och analytiska resultat med lätthet.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc-programvaran är ett kraftfullt fristående programvarupaket som ger möjligheten att utföra många färgberäkningar för en mängd olika applikationer. Programvaran registrerar det erforderliga transmissions- eller reflektansspektrumet och utför automatiskt beräkningar med hjälp av de registrerade data.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ EnzLab-mjukvaran erbjuder fördefinierade metoder och operationsprocedurer för alla standardiserade enzymatiska testkit inklusive citronsyra, mjölksyra, D-glukos, D-fruktos, etanol, laktos och många fler. EnzLab automatiserar och underlättar enzymatiska bestämningar, säkerställer korrekta beräkningar och tillhandahåller lämpliga analytiska rapporter.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Wine Analysis-programvaran låter användare utföra en omfattande lista över fördefinierade fotometriska, kolorimetriska och enzymatiska analytiska procedurer som är vanliga vid vin- och juiceanalys. Denna PC-programvara har ett enkelt användargränssnitt, tillförlitlig dataregistrering och felfri utvärdering av resultat i omfattande rapporter.
VISIONlite 5 Programvara ökar kapaciteten hos ditt instrument:
  • Lägg till metod och datalagring för SPECTRONIC 200 Spektrofotometer och GENESYS 20 Synlig spektrofotometer.
  • Rapportera resultat till 0,5 nm våglängdsupplösning och 0,001A för SPECTRONIC 200 Spektrofotometer.
  • Utför automatiserade kinetikmätningar på SPECTRONIC 200 spektrofotometer och GENESYS 20 Synlig spektrofotometer.
  • Skanna på GENESYS 20 Synlig spektrofotometer.
  • Producera formaterade rapporter i hård kopia eller pdf-format.
VISIONlite ColorCalc Software förvandlar din GENESYS 10S UV-Vis Spektrofotometer eller Thermo ™ Scientific™ Evolution 300 UV-Vis spektrofotometer till en kraftfull färganalysator:
  • Grundpaketet erbjuder alla de vanligaste färgrymden, ljuskällorna och observationsvinklarna.
  • Det avancerade paketet erbjuder specialiserade beräkningar för gulhet, läkemedel och kvalitetskontroll inom vinproduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Programvarulicens för 6 användare
För användning med (utrustning) VISIONlite 5 Software
Inkluderar Inkluderar två kopior av installationsskivan och en licens som ger godkännande för sex installerade instanser av programvaran