Läs mer
VisionMate™ Höghastighets 2D streckkodsläsare tillbehör
Produktkod. 11507369
Change view
Anslutningstyp:
USB 2.0
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningstyp Förpackningsstorlek
11507369 USB 2.0 Varje
1 options
OBS: Kan endast användas när VisionMate High Speed Reader är aktiv och programvaran är aktiverad.
Produktkod. 11507369 Leverantör Thermo Scientific Matrix Leverantörsnummer AB1860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6875.00 SEK
    6457.32 SEK / Paket med 1
    Save 417.68 SEK
    6% Av
I lager
OBS: Kan endast användas när VisionMate High Speed Reader är aktiv och programvaran är aktiverad.
Spåra förvaringsrörställ samtidigt med deras 2D-streckkoder med hjälp av Thermo ScientificTM VisionMateTM Linjär streckkodsläsare. Läser individuella rack 1D streckkoder.
De Thermo Scientific™ VisionMate™ Linjär streckkodsläsare kan fästas magnetiskt på vilken sida som helst av VisionMate Höghastighets streckkodsläsare för att läsa linjära streckkoder som används för att identifiera enskilda ställ. Den linjära streckkodsläsaren läser omedelbart 1D-streckkoden och skickar rack-ID-data med 2D-rördata till databasen eller LIMS system. Resultatet är förbättrad provspårning i dina lagringsarbetsflöden.
  • Ansluts enkelt till din PC via 2.0 USB hamn
  • Fungerar med VisionMate Höghastighetsläsare AB-1850 och 312800
  • Skannar omedelbart av rackets linjära streckkod
  • Anslut rack-ID till 2D-streckkodade rör för bättre spårbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning VisionMate Linjär streckkodsläsare tillbehör
Dataöverföringsmetod Tangentbords kil
Höjd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (metrisk) 5.7 cm
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Djup (metriskt) 10.16 cm
Djup (engelska) 4 tum
Vikt (metrisk) 500 g
Vikt (engelska) 1 lb.
För användning med (utrustning) AB-1850 och 312800 VisionMate Höghastighets streckkodsläsare
Nödvändiga tillbehör VisionMate Höghastighets streckkodsläsare och programvara
Hastighet <1 sekund
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp USB 2.0
Visa mer Visa mindre
Garanti: Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific™ 12 månaders begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.