Läs mer
Thermo Scientific™ VisionMate™ ST Single-Tube 2D streckkodsläsare
Produktkod. 11587369
Change view
Anslutningstyp:
USB
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningstyp Förpackningsstorlek
11587369 USB Varje
1 options
Produktkod. 11587369 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29250.00 SEK
    27474.83 SEK / Paket med 1
    Save 1775.17 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Skanna enstaka 2D-streckkoder direkt in i din spårningsprogramvara eller annan applikation med denna streckkodsläsare, som ansluts via USB hamn.
Skanna 2D-streckkodade rör till praktiskt taget alla applikationer med den kompakta Thermo Scientific™ VisionMate™ ST Single-Tube 2D streckkodsläsare. Anslut enheten till en tillgänglig USB port och låt enheten installeras automatiskt. Håll någon Thermo Scientific™ 2D streckkodslagringsrör över skanningsfönstret och avkoda streckkoden direkt.
  • Omedelbar lästid
  • Enkel att installera och använda
  • För individuell provhämtning
  • Exportera via kommaseparerad variabelfil, Microsoft™ Excel™ , XML, COM-port, ODBC eller TCP uttag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning VisionMate ST 2-D streckkodsläsare
Dataöverföringsmetod Kommaseparerad variabel fil, Microsoft™ Excel™
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp USB