Läs mer
VisionMate™ HSX höghastighets streckkodsläsare
Produktkod. 17841051
Produktkod. 17841051 Leverantör Thermo Scientific Matrix Leverantörsnummer 312850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190750.00 SEK
    163665.00 SEK / Paket med 1
    Save 27085.00 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX High Speed Barcode Reader avkodar 2D-rörsstreckkoder på så lite som en sekund. Kompatibel med Matrix™ , Nunc™ , och andra märken rör i 24, 48, 96, 138 (högdensitet) och 384-format rack.
Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX High Speed Barcode Reader avkodar 2D-rörsstreckkoder på så lite som en sekund. Den är kompatibel med Matrix™ , Nunc™, och andra märken rör i 24, 48, 96, 138 (hög densitet) och 384-formatrack. Den omdesignade VisionMate™ Suite-mjukvaran erbjuder en rad exportalternativ för sömlös överföring av streckkodsdata till din LIMS ELN eller databas. Förladdade rackkonfigurationer möjliggör snabb läsning av 2D-streckkodade rör utan ytterligare installationssteg. VisionMate™ HSX kan avkoda både 2D- och linjära rackstreckkoder, vilket ger mångsidiga spårningsalternativ. Anpassningsbar LED-visuell feedback meddelar omedelbart användarna om lyckade läsningar och eventuella läsfel. Med IP66-klassning VisionMate™ är HSX skyddad mot olika ogynnsamma miljöförhållanden i ditt laboratorium och gör den lämplig för renrumsanvändning. Basenheten drivs helt av en enda USB anslutning till din dator. VisionMate™ HSX kan användas på bänken eller integreras i ditt automatiserade system.
  • Läser 2D-streckkodade Matrix™, Nunc™, och andra märkesrör i 24, 48, 96, 138 (hög densitet) och 384-format rack på så lite som en sekund.
  • Grafiskt användargränssnitt erbjuder flera alternativ för datavisning och export till din LIMS ELN eller databas.
  • Förladdade rackkonfigurationer för Matrix™ och Nunc™ rack.
  • Kan läsa av både 2D och linjära ställstreckkoder för ytterligare spårningsalternativ.
  • Den medföljande magnetiska linjära streckkodsläsaren kan placeras på olika platser på basenhetens metallhölje för att läsa av linjära ställstreckkoder.
  • Kryoskydd tillhandahåller motstånd mot ansamling av frost på avläsningsytan.
  • Anpassningsbar feedback med LED ger användaren omedelbar avisering om lyckade avläsningar och avläsningsfel relaterade till antalet rör, ställets riktning och ställstreckkoder.
  • Basläsaren drivs helt av en enda USB anslutning till din dator.
  • IP66-klassning tillhandahåller en ytterst viktig miljöbarriär som möjliggör användning i renrum, och skyddar läsaren mot ogynnsamma miljöförhållanden.
  • Kan användas som en bänkenhet eller integreras i ditt automatiserade system.
  • Som ett perfekt komplement till 2D-streckkodade Thermo Scientific™ Nunc™ Matrix™ rör-erbjudandena VisionMate™ erbjuder HSX värdefull processflexibilitet och kompatibilitet i lagringsflöden inom läkemedelsupptäckt, biologiska eller genomiska lagringsmiljöer.
  • VisionMate™ HSX är ett värdefullt tillskott till lagringsprocesser som inkluderar andra Thermo Scientific™ produkter:
    • Thermo Scientific™ Capit-All™ Flex Automatiserad Decapper
    • Thermo Scientific™ 8-kanals handhållen skruvlockavtagare
    •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteridriftstid Inget batteri, drivs via USB
Avkodningskapacitet Enkelrör, enkel rörrack (24, 48, 96, 138 och 384 format rack)
Dataöverföringsmetod CSV, XLS, XML, Image, ODBC, TCP/IP
Inkluderar Magnetisk linjär streckkodsläsare
Mått (L x B x H) 7,9 x 5,9 x 6,3 tum (200 x 150 x 160 mm)
Garanti 12 månader
Hastighet Bara 1 sekund per ställ
Kvantitet Låda med 1
Typ Höghastighets streckkodsläsare
Anslutningstyp USB 2.0+
Dataminne Hold (Håll)
Visningstyp Ingår ej
Strömförsörjning USB
Upplösning Skärm ingår ej