Beskrivning
- Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
- Molecular Weight: 421.3
- PubChem ID:24776445
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 879085-55-9 |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Givarkälla | Synthetic |
| Kvantitet | 5 mg |