Läs mer
Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Test Kit
Produktkod. 10054022 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Cyanursyrabestämning
DEHA beslutsamhet
Fri klorbestämning
Nickelbestämning
Sulfatbestämning
Sulfitbestämning
Testmetod:
Jodometrisk titrering
Kolorimetrisk
Antal tester:
100 bestämningar
125 Beslut
150 bestämningar
60 Beslut
Förpackningsstorlek:
150 tester
1test
Paket med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Testmetod Antal tester Förpackningsstorlek
10054022 Fri klorbestämning Kolorimetrisk 150 bestämningar 150 tester
11350575 Sulfitbestämning Jodometrisk titrering 60 Beslut Paket med 60
10457292 Nickelbestämning Kolorimetrisk 150 bestämningar 1test
11871041 Sulfatbestämning Kolorimetrisk 100 bestämningar -
10378551 Cyanursyrabestämning Kolorimetrisk 100 bestämningar 1test
10570403 DEHA beslutsamhet Kolorimetrisk 125 Beslut 1test
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10054022 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 931016
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör bestämning av även låga gränsvärden med noggrannhet. Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Test Kits är en grupp av kolorimetriska och titrimetriska testkit som använder exakt doserade enkla reagenser. Resultaten utvärderas visuellt med högkvalitativa färgjämförelsekort.
Visocolor™ ECO kolorimetriska och titrimetriska testkit uppnår hög känslighet och noggrannhet genom att använda enstaka reagenser som kan doseras exakt och genom förmågan att kompensera för grumlighet och färg i vattenprover. Resultaten utvärderas visuellt med färgjämförelsekort anpassade till de ursprungliga färgerna i standardlösningar eller fotometriskt med fotometrarna PF-3 och PF-12Plus för kvantitativ utvärdering.
Lätt
  • Kemisk analys utan ytterligare tillbehör
  • Ingen omfattande utbildning behövs
  • Färgkodade reagenser med tydliga doseringsanvisningar
  • Lättförståelig bruksanvisning
Säker
  • Piktogram test instruktioner
  • Reaktionsbas enligt internationella standarder
  • Kompensation av grumlighet och färg
Unik
  • Testkit av hög kvalitet
  • Företagsprisade påfyllningsförpackningar tillgängliga
  • Ekologiskt vänligt bortskaffande av använda reagens
  • Levereras i kartong med plastinlägg
Specifikationer
Analyter DPD
För användning med (applikation) Fri klorbestämning
För användning med (utrustning) PF-12 Plus, PF-3
Inkluderar Reagenser, Färgjämförare, Mätsked/glas, Spruta, Instruktioner i kartong med plastinsats
Antal tester 150 bestämningar
Kvantitet 1 vardera
Räckvidd 0,1 till 2,0 mg/L Cl2
Testmetod Kolorimetrisk
Typ ECO aluminium kolorimetrisk testsats
compliance-icons
Produktbeteckning
  • VISOCOLOR ECO free chlorine 2
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid