Läs mer
Visomitin, MedChemExpress
Beskrivning
Visomitin (SKQ1) is a mitochondrial-targeted antioxidant with the high mitochondrion membrane penetrating ability and potent antioxidant capability.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Visomitin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 934826-68-3 |
| Färg | Brownish Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H42BrO2P |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SKQ1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (161.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (80.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Visa mer |