Läs mer
Univet™ Bågar + linser
Produktkod. 17991712
Change view
Kvantitet:
10 ramar, 50 visir
Produktkod. Kvantitet
17991712 10 ramar, 50 visir
1 options
Produktkod. 17991712 Leverantör Univet™ Leverantörsnummer MDU7010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.28 SEK
    1103.03 SEK / Paket med 10
    Save 212.25 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Ramar med vikbara skalmar som möjliggör enkel förvaring i fickan. Anti-imvisiret för engångsbruk är stort och kan enkelt tas bort. Innehåller 10 ramar plus 50 visir.
  • Utbytbar lins
  • Ultralätt vikt
  • För standardljusstyrka, låg ljusstyrka
  • Linsfärg: Klar
  • Vikbar; möjliggör enkel förvaring
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN166
Linsbeläggning Anti-dimma, Scratch-resistant
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Ögonsköld
Modell 712 UPP
Kvantitet 10 ramar, 50 visir
Stil Utbytbart objektiv
Material Acetat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polyester
Rammaterial Polykarbonat
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras