Läs mer
Bollé Safety Visor For Superblast Goggles
Handla allt Bollé Safety Produkter
:
Visor For Superblast Goggles
Beskrivning
- Intuitive and simple goggle-visor assembly system
- Easy fit
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Höjd (metrisk) | 3 cm |
| Form | Formad till ansikte |
| Tjocklek (engelska) | 0,078 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Bredd (engelska) | 7 tum |
| Bredd (metrisk) | 18 cm |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Färg | Blått |
| Linsfärg | Blått |
| Visa mer |