Läs mer
WTW™ VisoTurb™ 900-P IDS IR-turbiditetssensor
Produktkod. 15874552
Change view
Inkluderar:
Universalkontakthuvud
Produktkod. Inkluderar
15874552 Universalkontakthuvud
1 options
Produktkod. 15874552 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 600700
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
De WTW™ VisoTurb™ 900-P IDS IR Turbidity Sensor är designad för digital IDS grumlighetsmätning för fältapplikationer i ytvatten och processprover.
  • Digital IDS grumlighetsmätning med för mobila applikationer på plats i ytvatten, pumptester och processprover
  • För användning med alla MultiLine™ IDS bärbara mätare och i labbet med inoLab™ Multi 9310 IDS , 9620 IDS och 9630 IDS modeller
  • Enkel två- eller trepunktskalibrering
  • Lämplig för multiparametermätningar
  • Robust och pålitlig
  • Korrosionsbeständigt titanhölje, vattentätt upp till 10 bar
  • Använd med IDS trådlösa moduler rekommenderas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Digital grumlighetssensor, klar för trådlöst
För användning med (utrustning) MultiLine IDS Bärbara mätare, InoLab Multi 9310 IDS , 9620 IDS och 9630 IDS
Inkluderar Universalkontakthuvud
Rekommenderade tillbehör IDS trådlösa moduler