Läs mer
VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody (730823), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals MAB71263JF646
4879.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18575769
  • 6130.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal antibody specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
VISTA/B7-H5/PD-1H
Monoclonal
Janelia Fluor 646
B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, GI24, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR
Partial recombinant human VISTA/B7-H5 (amino acids 33-194) [UniProt Q9H7M9]
0.1 mL
Cancer, Cardiovascular Biology, Immunology
64115
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry
730823
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified