Läs mer
Isofield™ Vista Cleanroom-overall med mandarinkrage – kompatibel med A/B-klass
Beskrivning
- Steril renrumsoverall med mandarinhalsband
- Tvålager mandarinkrage ger en säker passform vid halsområdet
- Zip-lucka med dubbelhäftigt tejp förhindrar in- och utträngning av partiklar
- Låglinnings, antistatisk tyg lämplig för cellgiftshantering
- Elastiska tumöglor
- Ryggelasticitet för att förhindra bälgeffekten
- Aseptiskt vikt för att uppfylla GMP efterlevnaden
- Validerad steril
- PPE Cat III, Typ 5/6-certifierad
- Tillverkad i en anläggning som arbetar enligt ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystem
- Behandlad i ett NEBB-certifierat ISO renrum klass 5
Teknisk och dokumentationsmässig efterlevnad:
- COA, COC, COI Finns tillgängligt för nedladdning online
- QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumentåtervinning
- Sterilitetsgarantinivå (SAL) 10-6
- Helmke Drum Class 1 för renhet
- Statisk-dissipativ
- Testat mot kemoterapi till ASTM F739-20
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, non-woven polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Öppna |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Krage |
| Visa mer |