Läs mer
Isofield™ Vista renrumsfodral – Grade A/B-kompatibel
Beskrivning
- Skydden är aseptiskt vikta och ger förlängt skydd för Grade A/B-applikationer
- Sterila renrumsfodral
- Extra långa 55 cm ärmskydd med tumöglor för full armtäckning
- Aseptiskt vikt
- Klass 1 för renlighet
- Statisk-dissipativ
- Testat mot kemoterapi
- Mikroporös polypropen/polyeten
- 60 gsm, robust tyg med lågt ludd,
Teknisk och dokumentationsmässig efterlevnad:
- COA, COC, COI finns tillgängliga för nedladdning online
- QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
- Typ PB[6]
- Motstånd mot penetration med spray EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
- Inåtriktat läckage av aerosoler och fina partiklar EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
- Permeation av vätskor och gaser ASTM F739-20
- Partikelrenhet - Helmke Trumtest: Klass 1
- Ytresistivitet ASTM D257
- Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2:2015
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Konstruktion | Aseptiskt vikt |
| Produkttyp | Omslag |
| Material | Polyeten, icke-vävd polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Sterilitet | Sterila |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Förslutningstyp | Elastiska ändar |
| Sömtyp | Bunden |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Visa mer |