Läs mer
Isofield™ Vista Sterile renrumsoverall med huva - Klass A/B kompatibel
BIOPHARMA
Produktkod. 30178816
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
30178816 Liten Paket med 20
30178875 Intermediär Paket med 20
30178859 Betydande Paket med 20
30178846 X-large -
30178823 2X-large Paket med 20
30178884 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30178816 Supplier Isofield™ Supplier No. 80011S
Beräknad leverans: 07-01-2027
Vistas sterila overall med postboxhuva för fullständig huvudtäckning är aseptiskt vikt, validerad steril och testad mot kemo till ASTM F 739. Den antistatiska PPE Cat III Typ 5/6 Vista med låg ludd ger ett viktigt skydd i klass A/B-miljöer för alla renrumsaktiviteter.
  • Steril overall med innovativ postbox-huvadesign
  • Tejpad dragkedja, elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • Aseptiskt vikta
  • Klass 1 för renlighet, statiskt avledande och testad mot kemoterapi
  • Mikroporös polypropen / polyeten
  • 60 gsm, robust tyg med låg luddighet
  • Utmärkt vätskespray med låg risk och skydd mot fina partiklar
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
  • COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
  • QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
  • Avstötning mot kemikalier och motståndskraft mot penetration av kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Nötningsbeständighet EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Flex sprickresistens EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, metod B
  • Trapetsformad rivhållfasthet EN 14325:2004
  • Maskinriktning och tvärriktning SV ISO 9073-4:1997
  • Draghållfasthet, tvärriktning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinriktning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmotstånd EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Sömstyrka EN 14325:2004 [5.5]
  • Inåtläckage av aerosoler och fina partiklar till dräkter EN ISO 13982-2:2004
  • IL 82/90 SV ISO 13982-1:2004
  • IL 8/10 (typ 5)
  • Motståndskraft mot penetration av en spray av vätska (Spraytest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (typ 6)
  • Genomträngning av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering SV ISO 11137 del 2: 2015
  • Partikelrenlighet– Helmke trumtest: Klass 1
  • Ytresistivitet ASTM D257
Specifications
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polyeten, non-woven polypropenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Öppna
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Med huva
Huva typ Fäst, öppen ansikte
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Vätska, Partikel
Antal fickor Hold (Håll)
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)