Läs mer
Isofield™ Vista Sterile renrumsoverall med huva - Klass A/B kompatibel
Beskrivning
- Steril overall med innovativ postbox-huvadesign
- Tejpad dragkedja, elastisk huva, midja, handleder och vrister
- Aseptiskt vikta
- Klass 1 för renlighet, statiskt avledande och testad mot kemoterapi
- Mikroporös polypropen / polyeten
- 60 gsm, robust tyg med låg luddighet
- Utmärkt vätskespray med låg risk och skydd mot fina partiklar
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
- COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
- QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
- Avstötning mot kemikalier och motståndskraft mot penetration av kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Nötningsbeständighet EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Flex sprickresistens EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, metod B
- Trapetsformad rivhållfasthet EN 14325:2004
- Maskinriktning och tvärriktning SV ISO 9073-4:1997
- Draghållfasthet, tvärriktning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Maskinriktning EN ISO 13934-1:2013
- Punkteringsmotstånd EN 14325:2004, EN 863:1995
- Sömstyrka EN 14325:2004 [5.5]
- Inåtläckage av aerosoler och fina partiklar till dräkter EN ISO 13982-2:2004
- IL 82/90 SV ISO 13982-1:2004
- IL 8/10 (typ 5)
- Motståndskraft mot penetration av en spray av vätska (Spraytest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (typ 6)
- Genomträngning av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
- Sterilitetsvalidering SV ISO 11137 del 2: 2015
- Partikelrenlighet– Helmke trumtest: Klass 1
- Ytresistivitet ASTM D257
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, non-woven polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Öppna |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |