Läs mer
Isofield™ Vista Sterile Cleanroom Overboots - Grade A/B-kompatibla
BIOPHARMA
Produktkod. 30178826
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
30178826 Universell
1 options
Produktkod. 30178826 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 80761
Beräknad leverans: 10-12-2026
Vistas sterila renrumsöverstövlar är aseptiskt vikta och ger nödvändigt skydd för Grade A/B-applikationer. Dessa antistatiska, låg-luddande överboots är tillverkade med en halkfri sula, två uppsättningar band för säker passform och har utmärkta barriäregenskaper.
  • Sterila renrumsöverstövlar
  • Extra lång - 50 cm knähöjd
  • Två oavgjorda för ökad säkerhet
  • Sladdsäker PU-sula
  • Aseptiskt vikt
Teknisk och dokumentationsmässig efterlevnad
  • COA, COC, COI Finns tillgängligt för nedladdning online
  • QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
  • Typ PB[6]
  • Avskräckning mot kemikalier och motståndskraft mot penetration av kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Nötningsbeständighet EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Flexsprickningsresistans EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metod B
  • Trapetsrevirvsmotstånd EN 14325:2004
  • Maskinriktning och korsriktning EN ISO 9073-4:1997
  • Draghållfasthet, korsriktning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinriktning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmotstånd EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Skarvstyrka EN 14325:2004 [5.5]
  • Inåtriktad läckage av aerosoler och fina partiklar in i dräkter EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Typ 5)
  • Motstånd mot penetration med vätskespray (Spraytest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Typ 6)
  • Permeation av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2 : 2015
  • Partikelrenlighet – Helmke Trumtest: Klass 1
  • Ytresistivitet ASTM D257
Specifikationer
Storlek Universell
Material Polyeten, Icke-vävd polypropenlaminat
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Elastisk öppning
Sula Typ Slirskydd
Motstånd Kemikaliebeständig, Torra partiklar, Vätska
Produkttyp Kontrollerade miljöer Bootskydd