Läs mer
VistaLab™ Technologies Kapsylöppnare
Produktkod. 11975962
Storlek:
11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 11975962
Brand: VistaLab™ Technologies 90574004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En lättanvänd, ergonomisk lösning för att öppna PCR eller mikrorör under pipettering
Specifikationer
Kompatibla förvaringsrör Rör med 8 mm lock
Längd (engelska) 3 tum
Antal per förpackning 1 st.
Drift Manuell
Bredd (engelska) 3 tum
Typ Kapsylöppnarsats
För användning med (utrustning) Ovation elektroniska enkanaliga och justerbara och fasta volymmodeller
Storlek 11 mm
För användning med (applikation) Idealisk lättanvänd ergonomisk lösning för att öppna PCR- eller mikrorör under pipettering