Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipettspetsar: Låg retention
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
2μ L
25μ L
250μ L
1250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
- Sterila spetsar med låg retention förpackade i VistaRak: 5 ställ med 192 spetsar vardera
- Idealisk för rengöringsmedel, enzymer, viskösa prover, skummande vätskor, plasma, etc.
- Använd VistaLab pipettspetsar för att maximera den exceptionella prestandan och fördelarna med Ovation-pipetter
- Alla VistaLab-pipetter är kalibrerade med VistaLab-spetsar för att ge en perfekt passform och leverera pålitlig prestanda varje gång
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Låg retention |
| Volym (metrisk) | 2μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 1,7 tum |
| Tjocklek | 5 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för rengöringsmedel, enzymer, viskösa prover, skummande vätskor, plasma, TRIS, BSA och Tween, PCR eller andra biologiska tillämpningar |
| Visa mer |