Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Märke justerbar-volym Macropipetter
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Levererar exakta vätskevolymer med± 0,75 % noggrannhet.
- Justerbar från 1 till 5 ml
- Hanterar nästan all vätska från lätt alkohol till helblod
- Enkel att använda volymjusteringsinställning hjälper till att kompensera för lösningar med varierande viskositet
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,75 % |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Aluminium, rostfritt stål |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | MLA Stämpla |
| Programmerbarhet | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |