Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Stämpla D-Tipper™ Pipettrar (stor spets)
Volym (metrisk):
200 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tio modeller med fast volym, 10 till 1000 μL. ''Att leverera''-kapacitet säkerställer volymnoggrannhet över ett brett spektrum av viskositeter.
- Noggrannhet till± 0,75 %
- Avsmalnande design och placering av avtippningsmekanism möjliggör enkel åtkomst till rör med smal diameter
- Fabrikskalibrerad för att leverera specifika kvantiteter; kan enkelt omkalibreras i labbet
- Färgkodad med kapacitet graverad på metallhuven
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO9001/2008 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Mikropipettspets |
| Material | Aluminium, rostfritt stål |
| Modell | D-Tipper |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |