Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Märke Micro D-Tipper™ Pipettrar
Volym (metrisk):
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
6μ L
7μ L
8μ L
9μ L
10 μl
Färg:
Blå
Grå
Grön
Lila
Orange
Röd
Silver
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av precisionskonstruerad aluminiumlegering och rostfritt stål med begränsad livstidsgaranti (täckande delar)
- Tvåtakts ''Att leverera''-drift
- Inbyggd spetsejektor
- Handskskydd
- Lätt kolvkrafter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 2% |
| Kompatibla tips | Standard MLA litet tips |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Standard MLA Litet tips |
| Material | Aluminium, rostfritt stål |
| Modell | MLA Micro D-Tipper™ |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |