Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Märke Precision Pipetters
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
150μ L
200 μl
250μ L
300 μl
500 μL
1 000μ l
Färg:
Blå
Brun
Grå
Grön
Gul
Lila
Orange
Röd
Silver
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- ''Att leverera''-kapacitet säkerställer volymnoggrannhet över ett brett spektrum av viskositeter
- Idealisk för repetitiv leverans av reagens när hög precision och noggrannhet krävs
- Ärmarna är färgkodade för enkel identifiering av volym
- Kapacitet graverad på motorhuven
Beställningsinfo
Ytterligare storlekar tillgängliga. Kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2,00 % |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Grön |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Mikropipettspets |
| Material | Aluminium, rostfritt stål |
| Modell | F1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Precisionspipett |
| Visa mer |