Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Märke Precision Pipetters
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11995782
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
150μ L
200 μl
250μ L
300 μl
500 μL
1 000μ l
Färg:
Blå
Brun
Grå
Grön
Gul
Lila
Orange
Röd
Silver
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11995782
Brand: VistaLab™ Technologies 1028
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tio modeller med fast volym från 10 till 1000 μL
  • ''Att leverera''-kapacitet säkerställer volymnoggrannhet över ett brett spektrum av viskositeter
  • Idealisk för repetitiv leverans av reagens när hög precision och noggrannhet krävs
  • Ärmarna är färgkodade för enkel identifiering av volym
  • Kapacitet graverad på motorhuven
Beställningsinfo
Ytterligare storlekar tillgängliga. Kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Noggrannhet ±1,00 %
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Brun
Disponibel Återanvändbar
För användning med Mikropipettspets
Material Aluminium, rostfritt stål
Modell F1
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Precisionspipett
Volym (metrisk) 300 μl
Inkluderar Munstycksinsats, Kalibreringsnyckel
Kvantitet 1 Ea.
Garanti Begränsad livstid
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Höjd (engelska) 1,5 tum