Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Special Edition pipetter med fast volym
Beskrivning
- För upprepade pipetteringsmetoder
- Smidig entaktsverkan
- Med inbyggd spetsejektor
- Låg fjäderkraft minskar tummuskelaktiviteten
- Enkel kalibrering i labb
- Graverad med serienummer för förbättrad spårbarhet och kalibreringsjournalföring
- Färgkod: rosa
- Finns i fasta volymer från 10 μL till 1000 μL
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mått (L x B) | 9 x 2 tum. |
| Material | Aluminium, Rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Inkluderar | Munstycksinsats, Kalibreringsnyckel |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Kvantitet | 1 st |
| Tipsstil | Inbyggd spetsutkastare |
| Garanti | Begränsad livstid |
| Visa mer |