Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ 12-kanalspipetter
Produktkod. 11937564
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 20μ L
2 till 125μ l
25 till 850μ L
5 till 250μ L
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Modell:
Högerhänt
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Modell Förpackningsstorlek
11937564 2 till 125μ l Grön Högerhänt Varje
11917564 0,5 till 20μ L Gul Högerhänt Varje
11972205 25 till 850μ L Grå Högerhänt Varje
11952205 5 till 250μ L Blå Högerhänt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11937564 Leverantör VistaLab™ Technologies Leverantörsnummer 10600125
Beräknad leverans: 30-11-2026
Enkel, enkel programmering i kombination med pålitlig, konsekvent noggrannhet och precision
  • Ergonomiskt korrekt, komfortdriven design med elektroniska funktioner för repetitiva procedurer
  • Har ett spetsinsamlingssystem som ger en positiv återkopplingssignal för att indikera att varje spets sitter säkert och förseglad; inga manuella manipulationer behövs
  • Efter avslutad pipettering kasseras alla spetsar med en knapptryckning
  • Utrustad med multipelutmatning, pipett, omvänd pipett, blandning och serieutspädning och vätskehanteringsfunktioner med återkallande av lagrade volyminställningar
  • Finns i både vänster- och högerhänta modeller med lämpligt placerad LCD-skärm
  • För precisionsdosering av vätska från 0,5 till 850 μL
Specifikationer
Noggrannhet ±0,8 % vid 125μ L,± 1 % vid 62,5μ L,± 3 % (vid 12,5μ L)
Kompatibla tips Litet tips
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grön
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets (200μ l)
Typ av grepp Ergonomi
Material Polykarbonat ABS
Modell Högerhänt
Antal kanaler 12
Produktlinje Teknik Ovation
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 2 till 125μ l
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderar strömförsörjning med adapter, hyllhängare
Ökar 0,5μ L
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 2 års begränsad garanti
Längd (engelska) 8 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 6 tum
Elektriska krav Uppladdningsbart litiumjonbatteri, Ovation-strömförsörjning